1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂Br₂ Punto di fusione: 30…33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657956 CAS Number: 129316-09-2 |