(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₀ClOP Punto di fusione: 185…195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011800 CAS Number: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |