(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₀BrOP Punto di fusione: 230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075442 CAS Number: 33670-32-5 |