Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₁H₁₉O₂P Punto di fusione: 165…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008455 CAS Number: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |