Stampa…
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 304 EUR
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Punto di ebollizione: 95…98 °C/10mmHg
Densità: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234661
CAS Number: 3972-64-3