Stampa…
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10653-25G OR10653-100G
APOSOR10653-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10653-25G APOSOR10653-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Formula: C₂₀H₁₇OP
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006994
CAS Number: 2136-75-6