Stampa…
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,1525 g/mol
Punto di ebollizione: 351 °C
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956021
CAS Number: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2