(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₁₆NP Punto di fusione: 189…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00567633 CAS Number: 16640-68-9 EINECS: 240-689-7 |