(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10636-100G
OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA
68.3
EUR
APOSOR10636-100G
APOSOR10636-500G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₃H₂₄BrO₂P Punto di fusione: 204…209 °C Flash Pt: 195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011906 CAS Number: 17814-85-6 EINECS: 241-782-5 |