Stampa…
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene
OR1063-250MG OR1063-5G OR1063-1G
APOSOR1063-250MGEA 40.8 EUR
APOSOR1063-250MG APOSOR1063-5G APOSOR1063-1G
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
4,5-Dichlorophthalonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 197,02 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191408
CAS Number: 139152-08-2