2-Aminoimidazole hemisulphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G
OR10629-25G
OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA
20.5
EUR
APOSOR10629-1G
APOSOR10629-25G
APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formula:
C₆H₁₂N₆O₄S Peso molecolare: 264,26 g/mol Punto di fusione: 270 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS Number: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |