Stampa…
N-Boc-4-bromoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromoaniline, N-BOC protected, tert-Butyl (4-bromophenyl)carbamate
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 87.3 EUR
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂
Peso molecolare: 272,14 g/mol
Punto di fusione: 103…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006612
CAS Number: 131818-17-2