Stampa…
2,3-Dibromopropyl acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1062-5G OR1062-1G OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA 34.8 EUR
APOSOR1062-5G APOSOR1062-1G APOSOR1062-25G
2,3-Dibromopropyl acrylate
2,3-Dibromopropyl acrylate
Formula: C₆H₈Br₂O₂
Punto di ebollizione: 112 °C/1,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059461
CAS Number: 19660-16-3