1-Butylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₁BO₂ Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002106 CAS Number: 4426-47-5 EINECS: 224-607-7 |