Stampa…
4-Bromofenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromofenolo 98%
4-Bromofenolo
Formula: C₆H₅BrO
Punto di ebollizione: 235…238 °C
Punto di fusione: 61…66 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002313
CAS Number: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III