Stampa…
4-Bromoanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10617-100G OR10617-25G OR10617-250G OR10617-1KG
APOSOR10617-100GEA 109 EUR
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G APOSOR10617-250G APOSOR10617-1KG
4-Bromoanilina 98%
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 222…224 °C
Punto di fusione: 56…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007822
CAS Number: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III