Stampa…
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 52.2 EUR
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formula: C₁₀H₂₀B₂O₄
Punto di fusione: 175…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093062
CAS Number: 201733-56-4