Stampa…
Bis(hexylene glycolato)diboron
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 59.6 EUR
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246008
CAS Number: 230299-21-5