Stampa…
3-Phenylbenzoic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10604-1G OR10604-25G OR10604-5G
APOSOR10604-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10604-1G APOSOR10604-25G APOSOR10604-5G
3-Phenylbenzoic acid 98+%
3-Phenylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045846
CAS Number: 716-76-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III