Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR10602-1G OR10602-25G OR10602-5G
APOSOR10602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10602-1G APOSOR10602-25G APOSOR10602-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 284,16 g/mol
Punto di fusione: 86…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789252
CAS Number: 761446-45-1
EINECS: 261-911-9