2-Amino-6-chloropurine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
Formula:
C₅H₄ClN₅ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075252 CAS Number: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |