4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00040903 CAS Number: 59748-90-2 EINECS: 261-911-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |