4-Vinylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BO₂ Punto di fusione: 190…193 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00239441 CAS Number: 2156-04-9 |