Stampa…
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₂₃H₁₈N₂O
Punto di fusione: 187…192 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179554
CAS Number: 33016-47-6