Stampa…
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,3,4-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trimethoxyphenyl)borane, (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic acid
OR10593-1G OR10593-5G
APOSOR10593-1GEA 52.4 EUR
APOSOR10593-1G APOSOR10593-5G
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₅
Peso molecolare: 212,01 g/mol
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318183
CAS Number: 118062-05-8