Stampa…
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1059-100G OR1059-500G
APOSOR1059-100GEA 0 EUR
APOSOR1059-100G APOSOR1059-500G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674078
CAS Number: 42142-52-9