Stampa…
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 30.6 EUR
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Peso molecolare: 113,14 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/16mmHg
Densità: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179516
CAS Number: 1003-32-3