Stampa…
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 32.1 EUR
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031016
CAS Number: 5337-03-1