Stampa…
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631204
CAS Number: 85064-61-5