4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
Formula:
C₁₁H₁₄BNO₃ Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03411950 CAS Number: 389621-81-2 |