4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₆BNO₃ Punto di fusione: 150…154 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03411951 CAS Number: 389621-83-4 |