Stampa…
4-Aminonicotinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1058-1G OR1058-25G OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA 19 EUR
APOSOR1058-1G APOSOR1058-25G APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinic acid 99%
4-Aminonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 307…312 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234183
CAS Number: 7418-65-7