Stampa…
2-Phenoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenoxybenzeneboronic acid
OR10577-10G OR10577-5G
APOSOR10577-10GEA 109 EUR
APOSOR10577-10G APOSOR10577-5G
2-Phenoxyphenylboronic acid 98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₃
Peso molecolare: 214,03 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01001592
CAS Number: 108238-09-1