Stampa…
4-Nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronic acid
4-Nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Punto di fusione: 285…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00161360
CAS Number: 24067-17-2