Stampa…
3-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
OR10571-25G OR10571-5G
APOSOR10571-25GEA 72.7 EUR
APOSOR10571-25G APOSOR10571-5G
3-Nitrophenylboronic acid 97%
3-Nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Peso molecolare: 166,93 g/mol
Punto di fusione: 284…285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007193
CAS Number: 13331-27-6