2-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10570-25G
OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA
58
EUR
APOSOR10570-25G
APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Formula:
C₆H₆BNO₄ Punto di fusione: 155…160 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00161358 CAS Number: 5570-19-4 |