4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄BNO₄ Punto di fusione: 126…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411952 CAS Number: 389621-84-5 |