Stampa…
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 87 EUR
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
3-(Methylthio)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂S
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319105
CAS Number: 128312-11-8