Stampa…
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 452 EUR
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂S
Peso molecolare: 168,02 g/mol
Punto di fusione: 77…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318165
CAS Number: 168618-42-6