Stampa…
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 23.4 EUR
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₄S
Peso molecolare: 200,02 g/mol
Punto di fusione: 102…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092935
CAS Number: 373384-18-0