Stampa…
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic Acid
OR10561-1G OR10561-5G
APOSOR10561-1GEA 35 EUR
APOSOR10561-1G APOSOR10561-5G
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
Peso molecolare: 215,04 g/mol
Punto di fusione: 90…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179478
CAS Number: 148355-75-3