Stampa…
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 115 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
Peso molecolare: 215,03 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179471
CAS Number: 756520-78-2