Stampa…
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10558-100MG OR10558-1G
APOSOR10558-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR10558-100MG APOSOR10558-1G
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₉BO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095261
CAS Number: 850567-97-4