Stampa…
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 19 EUR
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 178,98 g/mol
Punto di fusione: 200…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788427
CAS Number: 121177-82-0