Stampa…
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 32.1 EUR
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 178,98 g/mol
Punto di fusione: 114…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038918
CAS Number: 832695-88-2