Stampa…
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 150 EUR
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,1684 g/mol
Punto di ebollizione: 196,8 °C
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075170
CAS Number: 110238-91-0