Stampa…
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,1834 g/mol
Punto di fusione: 192…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179600
CAS Number: 199328-10-4