Stampa…
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10548-1G OR10548-5G
APOSOR10548-1GEA 88.6 EUR
APOSOR10548-1G APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₄
Punto di fusione: 60…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00757435
CAS Number: 100960-11-0