Stampa…
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10547-1G OR10547-25G OR10547-5G
APOSOR10547-1GEA 53.9 EUR
APOSOR10547-1G APOSOR10547-25G APOSOR10547-5G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₂
Peso molecolare: 186,02 g/mol
Punto di fusione: 229…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632204
CAS Number: 103986-53-4