Stampa…
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 62.5 EUR
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂
Punto di fusione: 101,5…103.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179561
CAS Number: 17289-19-9